2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50084-250MG PC50084-1G
APOSPC50084-250MGEA 248 EUR
APOSPC50084-250MG APOSPC50084-1G
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂F₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 6 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18802742
CAS-Nummer: 60186-14-3