4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500829-5G PC500829-100G PC500829-25G
APOSPC500829-5GEA 67.2 EUR
APOSPC500829-5G APOSPC500829-100G APOSPC500829-25G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Formel: C₈H₆BrF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07780193
CAS-Nummer: 106854-77-7