Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500801-1G PC500801-25G PC500801-5G
APOSPC500801-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500801-1G APOSPC500801-25G APOSPC500801-5G
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14697998
CAS-Nummer: 455941-82-9