5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500589-1G
PC500589-25G
PC500589-5G
APOSPC500589-1GEA
115
EUR
APOSPC500589-1G
APOSPC500589-25G
APOSPC500589-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Formel:
C₈H₈BrFO Siedepunkt: 54 °C (0.2 mm Hg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28096600 CAS-Nummer: 1780981-61-4 |