6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500586-1G
PC500586-250MG
PC500586-5G
APOSPC500586-1GEA
1350
EUR
APOSPC500586-1G
APOSPC500586-250MG
APOSPC500586-5G
6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Bromomethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formel:
C₉H₅BrF₄O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28096597 CAS-Nummer: 1823569-26-1 |