2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500581-1G PC500581-250MG
APOSPC500581-1GEA 574 EUR
APOSPC500581-1G APOSPC500581-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Formel: C₉H₄F₄O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275302
CAS-Nummer: 159276-63-8