3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene, 6-Chloro-α,3-dibromo-2-fluorotoluene
PC500487-1G PC500487-250MG PC500487-5G
APOSPC500487-1GEA 261 EUR
APOSPC500487-1G APOSPC500487-250MG APOSPC500487-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27931488
CAS-Nummer: 886615-32-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III