2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500362-1G PC500362-250MG
APOSPC500362-1GEA 325 EUR
APOSPC500362-1G APOSPC500362-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Formel: C₇H₇ClFN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13193244
CAS-Nummer: 90292-63-0