3-Fluoro-2-iodophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500356-1G PC500356-250MG PC500356-5G
APOSPC500356-1GEA 306 EUR
APOSPC500356-1G APOSPC500356-250MG APOSPC500356-5G
3-Fluoro-2-iodophenol
3-Fluoro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08166555
CAS-Nummer: 863870-85-3