5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500324-1G PC500324-250MG
APOSPC500324-1GEA 219 EUR
APOSPC500324-1G APOSPC500324-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Formel: C₇H₈FNO
Schmelzpunkt: ∼ 157 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975512
CAS-Nummer: 1312884-54-0