2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC500315-1G PC500315-250MG
APOSPC500315-1GEA 273 EUR
APOSPC500315-1G APOSPC500315-250MG
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Formel: C₇H₈FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19214250
CAS-Nummer: 133788-81-5