2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500303-1G PC500303-250MG
APOSPC500303-1GEA 219 EUR
APOSPC500303-1G APOSPC500303-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27975490
CAS-Nummer: 1823891-92-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III