2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500302-1G PC500302-250MG
APOSPC500302-1GEA 177 EUR
APOSPC500302-1G APOSPC500302-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Formel: C₇H₆FNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22586680
CAS-Nummer: 110298-75-4