5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5003-1G PC5003-2.5G
APOSPC5003-1GEA 200 EUR
APOSPC5003-1G APOSPC5003-2.5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride 95+%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride
Formel: C₇H₄ClF₃O₂
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00275562
CAS-Nummer: 175276-66-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III