6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Cyano-3-fluoro-6-nitrophenol, 3-Cyano-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC500289-1G
PC500289-250MG
APOSPC500289-1GEA
319
EUR
APOSPC500289-1G
APOSPC500289-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formel:
C₇H₃FN₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27975499 CAS-Nummer: 1820648-09-6 |