Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500283-1G PC500283-250MG
APOSPC500283-1GEA 476 EUR
APOSPC500283-1G APOSPC500283-250MG
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Formel: C₈H₉FN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20701664
CAS-Nummer: 403712-67-4