5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-(carboxymethyl)-5-fluoronitrobenzene, (5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
PC500256-1G
PC500256-250MG
APOSPC500256-1GEA
464
EUR
APOSPC500256-1G
APOSPC500256-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formel:
C₈H₅BrFNO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27429289 CAS-Nummer: 1598963-13-3 |