4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde, 3-Bromo-2-fluoro-6-formylphenol
PC500210-1G
PC500210-250MG
PC500210-100MG
APOSPC500210-1GEA
120
EUR
APOSPC500210-1G
APOSPC500210-250MG
APOSPC500210-100MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23705524 CAS-Nummer: 1427373-29-2 |