2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC500191-1G PC500191-250MG
APOSPC500191-1GEA 69.6 EUR
APOSPC500191-1G APOSPC500191-250MG
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅F₅O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27664904
CAS-Nummer: 1288987-92-7