4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC50015-1G PC50015-250MG
APOSPC50015-1GEA 364 EUR
APOSPC50015-1G APOSPC50015-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
Formel: C₇H₅BrClFO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11976108
CAS-Nummer: 1178830-06-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III