3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Methyl-2-nitrophenyl triflate, 2-Nitro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC500110-1G
PC500110-250MG
APOSPC500110-1GEA
488
EUR
APOSPC500110-1G
APOSPC500110-250MG
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₈H₆F₃NO₅S Schmelzpunkt: 24…26 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25541870 CAS-Nummer: 145209-21-8 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |