3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chloro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl triflate
PC500096-1G PC500096-250MG
APOSPC500096-1GEA 194 EUR
APOSPC500096-1G APOSPC500096-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₃ClF₆O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25541858
CAS-Nummer: 1446016-94-9
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III