4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chloro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Chloro-2-methylphenyl triflate
PC500090-1G PC500090-250MG
APOSPC500090-1GEA 488 EUR
APOSPC500090-1G APOSPC500090-250MG
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₆ClF₃O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25541852
CAS-Nummer: 1446016-75-6
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III