2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-3-methylphenyl triflate, 2-Fluoro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC500061-1G PC500061-250MG
APOSPC500061-1GEA 102 EUR
APOSPC500061-1G APOSPC500061-250MG
2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₆F₄O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25541823
CAS-Nummer: 1446016-74-5
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III