4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500046-1G
PC500046-5G
PC500046-250MG
APOSPC500046-1GEA
140
EUR
APOSPC500046-1G
APOSPC500046-5G
APOSPC500046-250MG
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₇H₃BrF₄O₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25541808 CAS-Nummer: 872054-03-0 |