4,5-Difluoroisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500013-1G
PC500013-250MG
APOSPC500013-1GEA
301
EUR
APOSPC500013-1G
APOSPC500013-250MG
4,5-Difluoroisatoic anhydride
4,5-Difluoroisatoic anhydride
Formel:
C₈H₃F₂NO₃ Schmelzpunkt: 223…226 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08457975 CAS-Nummer: 97927-59-8 |