2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC499016-1G PC499016-250MG PC499016-5G
APOSPC499016-1GEA 288 EUR
APOSPC499016-1G APOSPC499016-250MG APOSPC499016-5G
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅FN₂O₂
Schmelzpunkt: 60…63,5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846360
CAS-Nummer: 105003-93-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III