3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC499003-1G PC499003-25G PC499003-5G
APOSPC499003-1GEA 144 EUR
APOSPC499003-1G APOSPC499003-25G APOSPC499003-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13194489
CAS-Nummer: 1214352-26-7