2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49825-1G PC49825-5G
APOSPC49825-1GEA 429 EUR
APOSPC49825-1G APOSPC49825-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₄N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22200127
CAS-Nummer: 1239463-37-6