2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49811-1G PC49811-250MG
APOSPC49811-1GEA 638 EUR
APOSPC49811-1G APOSPC49811-250MG
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28733901
CAS-Nummer: 157165-24-7