2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-[2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC49788-1G PC49788-250MG PC49788-5G
APOSPC49788-1GEA 429 EUR
APOSPC49788-1G APOSPC49788-250MG APOSPC49788-5G
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone 95%
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1558247-47-4