4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49682-100MG
PC49682-250MG
PC49682-50MG
APOSPC49682-100MGEA
197
EUR
APOSPC49682-100MG
APOSPC49682-250MG
APOSPC49682-50MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formel:
C₈H₄FN₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18380908 CAS-Nummer: 1260381-44-9 |