2,2,2-Trifluoroethanesulphonic acid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC49665-1G PC49665-5G PC49665-250MG
APOSPC49665-1GEA 306 EUR
APOSPC49665-1G APOSPC49665-5G APOSPC49665-250MG
2,2,2-Trifluoroethanesulphonic acid 95%
2,2,2-Trifluoroethanesulphonic acid
Formel: C₂H₃F₃O₃S
Siedepunkt: 108…110 °C (1,5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28515421
CAS-Nummer: 1827-97-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR