2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 3-Carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride
PC49616-1G PC49616-5G PC49616-25G
APOSPC49616-1GEA 112 EUR
APOSPC49616-1G APOSPC49616-5G APOSPC49616-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06203614
CAS-Nummer: 251300-32-0