2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Carboxy-2-hydroxy-5-iodobenzotrifluoride, 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49614-1G
PC49614-250MG
APOSPC49614-1GEA
140
EUR
APOSPC49614-1G
APOSPC49614-250MG
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₃IO₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD25541889 CAS-Nummer: 1445995-72-1 |