Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49610-1G
PC49610-250MG
APOSPC49610-1GEA
915
EUR
APOSPC49610-1G
APOSPC49610-250MG
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane 70% in wässriger Lösung
Tris[(trifluoromethyl)sulphonyl]methane
Formel:
C₄HF₉O₆S₃ Siedepunkt: 220 °C Dichte: 1.38 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16876755 CAS-Nummer: 60805-12-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |