5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-6-fluorobenzo[d]oxazole
PC49597-1G
PC49597-250MG
APOSPC49597-1GEA
580
EUR
APOSPC49597-1G
APOSPC49597-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
5-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₃BrFNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24850044 CAS-Nummer: 1440535-10-3 |