2-Fluoro-5-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-fluoroanisole, 6-Fluoro-m-anisidine
PC49529-1G PC49529-5G PC49529-25G
APOSPC49529-1GEA 37.7 EUR
APOSPC49529-1G APOSPC49529-5G APOSPC49529-25G
2-Fluoro-5-methoxyaniline
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Formel: C₇H₈FNO
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11226283
CAS-Nummer: 62257-15-2