Potassium pentafluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC49473-1G
PC49473-25G
PC49473-5G
PC49473-10G
APOSPC49473-1GEA
30.6
EUR
APOSPC49473-1G
APOSPC49473-25G
APOSPC49473-5G
APOSPC49473-10G
Potassium pentafluorobenzoate 95%
Potassium pentafluorobenzoate
Formel:
C₇F₅O₂·K Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09752634 CAS-Nummer: 58521-27-0 |