3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49466-1G PC49466-250MG
APOSPC49466-1GEA 522 EUR
APOSPC49466-1G APOSPC49466-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formel: C₈H₅F₂NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26801851
CAS-Nummer: 130400-45-2