Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC49447-1G
PC49447-250MG
PC49447-5G
APOSPC49447-1GEA
335
EUR
APOSPC49447-1G
APOSPC49447-250MG
APOSPC49447-5G
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₆ClFO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11650667 CAS-Nummer: 1099660-67-9 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |