2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49437-1G
PC49437-5G
PC49437-250MG
APOSPC49437-1GEA
139
EUR
APOSPC49437-1G
APOSPC49437-5G
APOSPC49437-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃BrClFO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28733865 CAS-Nummer: 1433990-64-7 |