2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49433-1G PC49433-250MG
APOSPC49433-1GEA 58 EUR
APOSPC49433-1G APOSPC49433-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31759995
CAS-Nummer: 2091606-46-9