2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49412-1G PC49412-250MG PC49412-5G
APOSPC49412-1GEA 476 EUR
APOSPC49412-1G APOSPC49412-250MG APOSPC49412-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD31793568
CAS-Nummer: 2088324-31-4