1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49410-1G
PC49410-250MG
PC49410-5G
APOSPC49410-1GEA
31.9
EUR
APOSPC49410-1G
APOSPC49410-250MG
APOSPC49410-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formel:
C₉H₈FNO₂ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD31793566 CAS-Nummer: 2366994-63-8 |