2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC49409-1G PC49409-250MG PC49409-5G
APOSPC49409-1GEA 30.6 EUR
APOSPC49409-1G APOSPC49409-250MG APOSPC49409-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD31793565
CAS-Nummer: 2366994-55-8