1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC49408-1G
PC49408-250MG
PC49408-5G
APOSPC49408-1GEA
34.8
EUR
APOSPC49408-1G
APOSPC49408-250MG
APOSPC49408-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formel:
C₉H₈FNO₂ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD31793564 CAS-Nummer: 2366994-61-6 |