2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, (2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC49387-1G
PC49387-5G
APOSPC49387-1GEA
464
EUR
APOSPC49387-1G
APOSPC49387-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185396 CAS-Nummer: 1214330-94-5 |