4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC49377-1G PC49377-250MG
APOSPC49377-1GEA 261 EUR
APOSPC49377-1G APOSPC49377-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrFI
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08236849
CAS-Nummer: 260050-97-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II