2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylene-1,2-diamine
PC49367-1G
PC49367-250MG
PC49367-5G
APOSPC49367-1GEA
46.4
EUR
APOSPC49367-1G
APOSPC49367-250MG
APOSPC49367-5G
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₆F₄N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24850041 CAS-Nummer: 1440535-07-8 |